Få mere at vide
Methyl 4-fluorbenzoylacetat, 95%
Artikelnummer. 11477226
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477226 10 g 10g
11467226 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25546.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 63131-29-3 | C10H9FO3 | 196,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63131-29-3
Molekylær formel C10H9FO3
Molekylvægt (g/mol) 196.177
MDL nummer MFCD00000355
InChI nøgle HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-fluorobenzoylacetate, methyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, methyl p-fluorobenzoylacetate, 4-fluorobenzoylacetic acid methyl ester, methyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-beta-oxo-, methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-.beta.-oxo-, methyl ester, pubchem16721, acmc-209nd6
PubChem CID 579425
IUPAC navn methyl-3-(4-fluorphenyl)-3-oxopropanoat
SMIL COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-fluorobenzoylacetate
Tæthed 1.228
Kogepunkt 91 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.521
Mængde 10 g
Formel vægt 196.18
Procent renhed 95%