Få mere at vide
Methyl-4-fluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15580604 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15580604 25 g 25g
15590604 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15580604 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459240250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 403-33-8 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-33-8
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
InChI nøgle MSEBQGULDWDIRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-fluorobenzoate, 4-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl 4-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-, methyl ester, methyl4-fluorobenzoate, methyl-4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem3566, acmc-1aef0, asischem p32019
PubChem CID 67878
IUPAC navn methyl-4-fluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-fluorobenzoate
Tæthed 1.1920g/mL
Kogepunkt 90°C to 92°C (27.0 hPa)
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.192
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-fluorobenzoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.