Få mere at vide
Methyl 4-fluorobenzoate, 97%
Artikelnummer. 11497054
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497054 25 g 25g
11487054 5 g 5g
11407064 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497054 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21504.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 403-33-8 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-33-8
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00017959
InChI nøgle MSEBQGULDWDIRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-fluorobenzoate, 4-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl 4-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-, methyl ester, methyl4-fluorobenzoate, methyl-4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem3566, acmc-1aef0, asischem p32019
PubChem CID 67878
IUPAC navn methyl-4-fluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-fluorobenzoate
Tæthed 1.192
Kogepunkt 195°C to 197°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.495
Mængde 25 g
Beilstein 2085925
Formel vægt 154.14
Procent renhed 97%