Få mere at vide
Methyl 4-fluor-3-nitrobenzoat, 98%
Artikelnummer. 15478098
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478098 100 g 100g
15468098 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61542.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 329-59-9 | C8H6FNO4 | 199,14 g/mol
Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat anvendes til at fremstille dimethyl-3-nitro-3',4-oxydibenzoat ved at reagere med 3-hydroxybenzoesyre-methylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 4-fluor-3-nitrobenzoat anvendes til fremstilling af dimethyl 3-nitro-3′ ,4-oxydibenzoat ved at reagere med 3-hydroxybenzoesyremethylester.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 329-59-9
Molekylær formel C8H6FNO4
Molekylvægt (g/mol) 199.14
MDL nummer MFCD00196161
InChI nøgle CNJJSTPBUHAEFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-fluoro-3-nitro-benzoate, 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro-, methyl ester, pubchem2045, acmc-209hxf, methyl 4-fluoro-3 nitrobenzoate, 4-carbomethoxy-2-nitrofluorobenzene, methyl4-fluoro-3-nitrobenzoate
PubChem CID 5219721
IUPAC navn methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
Smeltepunkt 56 °C til 59 °C
Kogepunkt 109 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, ether og methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 199.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.