Få mere at vide
Methyl 4-fluor-3-nitrobenzoat, 98%
Descrizione
Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat anvendes til at fremstille dimethyl-3-nitro-3',4-oxydibenzoat ved at reagere med 3-hydroxybenzoesyre-methylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyl 4-fluor-3-nitrobenzoat anvendes til fremstilling af dimethyl 3-nitro-3′ ,4-oxydibenzoat ved at reagere med 3-hydroxybenzoesyremethylester.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og stærke baser.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate |
| Smeltepunkt | 56 °C til 59 °C |
| Kogepunkt | 109 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, ether og methanol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 199.14 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |
Sicurezza e movimentazione
- Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.