Få mere at vide
Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate, 98+%
Artikelnummer. p-7028391
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11401100
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25683.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 214822-96-5 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 214822-96-5
Molekylær formel C8H7FO3
Molekylvægt (g/mol) 170.139
MDL nummer MFCD06797457
InChI nøgle CUGWNEOTLGLGDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-fluoro-3-hydroxy-, methyl ester, pubchem3567, acmc-209fky, methyl4-fluoro-3-hydroxybenzoate, methyl 4-fluoranyl-3-oxidanyl-benzoate, 3-hydroxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-3-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 12016892
IUPAC navn methyl-4-fluor-3-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 89°C to 91°C
Mængde 5 g
Formel vægt 170.14
Procent renhed ≥98%