Få mere at vide
Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate |
| Smeltepunkt | 89°C to 91°C |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 170.14 |
| Procent renhed | ≥98% |