Få mere at vide
Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate, 98+%
Artikelnummer. 11401100
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401100 5 g 5g
11411100 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401100 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25683.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 214822-96-5 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 214822-96-5
Molekylær formel C8H7FO3
Molekylvægt (g/mol) 170.139
MDL nummer MFCD06797457
InChI nøgle CUGWNEOTLGLGDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-fluoro-3-hydroxy-, methyl ester, pubchem3567, acmc-209fky, methyl4-fluoro-3-hydroxybenzoate, methyl 4-fluoranyl-3-oxidanyl-benzoate, 3-hydroxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-3-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 12016892
IUPAC navn methyl-4-fluor-3-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 89°C to 91°C
Mængde 5 g
Formel vægt 170.14
Procent renhed ≥98%