Få mere at vide
Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate, 98%
Artikelnummer. 15439878
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439878 5 g 5g
15449878 25 g 25g
15459878 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63268.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 174403-69-1 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 174403-69-1
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.17
MDL nummer MFCD06203790
InChI nøgle ZQFCTCYDRQFPBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl-, methyl ester, 4-fluoro-2-methylbenzoic acid methyl ester, rarechem al bf 0506, methyl=4-fluoro-2-methylbenzoate, 4-fluoro-2-methyl benzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-2-methyl-,methyl ester
PubChem CID 2782181
IUPAC navn methyl-4-fluor-2-methylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C)C=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
Farve Farveløs
Mængde 5 g
Formel vægt 168.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske