Få mere at vide
Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7034677
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15439057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52370.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Methyl-4-fluor-2-methoxybenzoat anvendes som katalysator, kinaseinhibitorer og farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-4-fluor-2-methoxybenzoat anvendes som katalysator, kinasehæmmere og farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 204707-42-6
Molekylær formel C9H9FO3
Molekylvægt (g/mol) 184.17
MDL nummer MFCD06203990
InChI nøgle LJUAEPNTXDJBRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-methoxy-4-fluoro-benzoate, benzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy-, methyl ester, rarechem al bf 1023, methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate, methyl 4-fluoranyl-2-methoxy-benzoate, 2-methoxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 10241478
IUPAC navn methyl-4-fluor-2-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(OC)C=C(F)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
Mængde 250 mg
Formel vægt 184.17
Procent renhed ≥97%