Få mere at vide
Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429057
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429057 5 g 5g
15439057 250 mg 250mg
15419057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52370.06
Request Bulk or Custom Format
Methyl-4-fluor-2-methoxybenzoat anvendes som katalysator, kinaseinhibitorer og farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-4-fluor-2-methoxybenzoat anvendes som katalysator, kinasehæmmere og farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 204707-42-6
Molekylær formel C9H9FO3
Molekylvægt (g/mol) 184.17
MDL nummer MFCD06203990
InChI nøgle LJUAEPNTXDJBRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-methoxy-4-fluoro-benzoate, benzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy-, methyl ester, rarechem al bf 1023, methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate, methyl 4-fluoranyl-2-methoxy-benzoate, 2-methoxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 10241478
IUPAC navn methyl-4-fluor-2-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(OC)C=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
Mængde 5 g
Formel vægt 184.17
Procent renhed ≥97%