Få mere at vide
Methyl 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488397 5 g 5g
15478397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51910.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89901-02-0
Molekylær formel C14H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 246.69
MDL nummer MFCD04117794
InChI nøgle UJIUMBFXWGXMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-4-chlorophenyl benzoate, methyl 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylate, acmc-20akgj, amtda026, methylchlorobiphenylcarboxylate, methyl 4-chloro 1,1-biphenyl-4-carboxylate, 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 737630
IUPAC navn methyl 4-(4-chlorophenyl)benzoate
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylate
Mængde 5 g
Formel vægt 246.69
Procent renhed 95%