Få mere at vide
Methyl-4-chlorbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409352
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409352 25 g 25g
11419352 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409352 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10109.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1126-46-1 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1126-46-1
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00000621
InChI nøgle LXNFVVDCCWUUKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-chlorobenzoate, 4-chlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-chloro-, methyl ester, unii-m0u80j80va, benzoic acid, p-chloro-, methyl ester, methyl-p-chlorobenzoate, p-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-4-chlorobenzoate, 4-chloro-benzoic acid methyl ester, decitabine related compound d
PubChem CID 14307
IUPAC navn methyl-4-chlorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-chlorobenzoate
Smeltepunkt 41°C to 45°C
Tæthed 1.382
Kogepunkt 136°C to 137°C (10 mmHg)
Flammepunkt 106°C (222°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1564310
Merck Index 14,2125
Formel vægt 170.6
Procent renhed 99%