Få mere at vide
Methyl 4-chloroacetoacetate, 97%
Artikelnummer. 10236910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10236910 25 mL 25ml
10297543 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10236910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 241620250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 32807-28-6 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32807-28-6
Molekylær formel C5H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 150.56
MDL nummer MFCD00000938
InChI nøgle HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
PubChem CID 36240
IUPAC navn methyl-4-chlor-3-oxobutanoat
SMIL COC(=O)CC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-chloroacetoacetate
Smeltepunkt 14.0°C to 16.0°C
Farve Orange-gul til gul
Tæthed 1.2800g/mL
Kogepunkt 212.0°C to 213.0°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2C(O)CH2COOCH3
Brydningsindeks 1.4560 to 1.4580
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.28
Opløselighedsinformation Solubility in water: 71g/L (20 c)
Formel vægt 150.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske