Få mere at vide
Methyl 4-chloroacetoacetat, 97+%
Artikelnummer. 15482019
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482019 100 g 100g
15472019 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64709.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 32807-28-6 | C5H7ClO3 | 150,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32807-28-6
Molekylær formel C5H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 150.56
MDL nummer MFCD00000938
InChI nøgle HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
PubChem CID 36240
IUPAC navn methyl-4-chlor-3-oxobutanoat
SMIL COC(=O)CC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-chloroacetoacetate
Farve Farveløs
Tæthed 1.305 g/mL
Kogepunkt 85 °C (4 mmHg)
Flammepunkt 102 °C (216 °F)
Brydningsindeks 1.456
Mængde 100 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1759939
Formel vægt 150.56
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske