Få mere at vide
Methyl 4-chloro-3-nitrobenzoat, 98%
Artikelnummer. 11391897
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391897 25 g 25g
11381897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07407.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 14719-83-6 | C8H6ClNO4 | 215,59 g/mol
Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat, anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af methylbenzoaterne
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 4-chlor-3-nitrobenzoat, anvendes som
udgangsmateriale til fremstilling af methylbenzoaterne
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14719-83-6
Molekylær formel C8H6ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 215.59
MDL nummer MFCD00016989
InChI nøgle XRTKWPWDSUNLHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloro-3-nitrobenzate, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, methyl ester, acmc-209cya, methyl-3-nitro-4-chlorobenzoate, methyl 3-nitro-4-chlorobenzoate, xrtkwpwdsunlhs-uhfffaoysa, methyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, methyl4-chloro-3-nitrobenzoate
PubChem CID 735797
IUPAC navn methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Smeltepunkt 78 °C til 82 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1643729
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 215.59
Procent renhed 98%