Få mere at vide
Methyl 4-chloro-3-nitrobenzoat, 98%
Beskrivelse
Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat, anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af methylbenzoaterne
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
udgangsmateriale til fremstilling af methylbenzoaterne
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-chloro-3-nitrobenzoate |
| Smeltepunkt | 78 °C til 82 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1643729 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 215.59 |
| Procent renhed | 98% |