Få mere at vide
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate, 98%
Artikelnummer. 11464280
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464280 100 g 100g
11444280 5 g 5g
11454280 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464280 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10557.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2417-72-3 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Methyl-4-(brommethyl)benzoat anvendes til fremstilling af potentielle anti-HIV-midler. Det bruges også som en katalysator til omlejring af benzylthiothiazolinderivater i præparatet aldosereduktaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-4-(brommethyl)benzoat anvendes til fremstilling af potentielle anti-HIV-midler. Det bruges også som en katalysator til omlejring af benzylthiothiazolinderivater i præparatet aldosereduktaseinhibitorer.
Opløselighed Letopløseligt
i vand, meget opløseligt i ethanol og ether, ikke opløseligt i halogenerede organiske opløsningsmidler
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Luftfølsom. Håndter og opbevar under inert gas. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2417-72-3
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00032453
InChI nøgle NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256687
IUPAC navn methyl-4-(brommethyl)benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 4- (bromomethyl)benzoate
Smeltepunkt 53°C to 58°C
Kogepunkt 130°C to 135°C (2 mmHg)
Mængde 100 g
FN nummer UN1759
Beilstein 1867272
Synonym methyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromomethyl benzoate, benzoic acid, 4-bromomethyl-, methyl ester, 4-bromomethyl benzoic acid methyl ester, p-methoxycarbonyl benzyl bromide, methyl p-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl bromide
Opløselighedsinformation Lowly soluble in water,highly soluble in ethanol and ether,not soluble in halogenated organic solvents
Formel vægt 229.07
Procent renhed 98%