Få mere at vide
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate, 98%
Artikelnummer. 10743541 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10743541 5 g Glasflaske 5g
10771925 25 g Glasflaske 25g
13498508 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306100050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2417-72-3 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2417-72-3
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00032453
InChI nøgle NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256687
IUPAC navn methyl-4-(brommethyl)benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
Smeltepunkt 53.0°C to 58.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 130.0°C to 135.0°C (2.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2C6H4CO2CH3
Mængde 5 g
Synonym methyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromomethyl benzoate, benzoic acid, 4-bromomethyl-, methyl ester, 4-bromomethyl benzoic acid methyl ester, p-methoxycarbonyl benzyl bromide, methyl p-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl bromide
Formel vægt 229.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks