Få mere at vide
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate, 97%, Maybridge™
Artikelnummer. 10275374
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275374 25 g Amber Glass Bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10275374 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03798EB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2417-72-3
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00032453
InChI nøgle NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromomethyl benzoate, benzoic acid, 4-bromomethyl-, methyl ester, 4-bromomethyl benzoic acid methyl ester, p-methoxycarbonyl benzyl bromide, methyl p-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl bromide
PubChem CID 256687
IUPAC navn methyl 4-(bromomethyl)benzoate
SMIL COC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Lineær formel BrCH2C6H4CO2CH3
Mængde 25 g
Formel vægt 229.07
Procent renhed 97%