Få mere at vide
Methyl 4'-bromobiphenyl-3-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448397 5 g 5g
15438397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51905.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149506-25-2
Molekylær formel C14H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 291.144
MDL nummer MFCD05980426
InChI nøgle UTOKFKAMZICCBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromo-biphenyl-3-carboxylic acid methyl ester, 4'-bromobiphenyl-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-4-bromophenyl benzoate, methyl 4'-bromobiphenyl-3-carboxylate, methyl 4'-bromo-1,1'-biphenyl-3-carboxylate, amtda029, 4-bromo-3'-methoxycarbonyl biphenyl, methyl 4'-bromo 1,1'-biphenyl-3-carboxylate, 4\'-bromo-biphenyl-3-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 23005260
IUPAC navn methyl 3-(4-bromophenyl)benzoate
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4'-bromobiphenyl-3-carboxylate
Mængde 5 g
Formel vægt 291.14
Procent renhed 95%