Få mere at vide
Methyl 4-bromobenzoat, 99%
Artikelnummer. 10720102 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10720102 25 g Glasflaske 25g
10716573 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10720102 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414070250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 619-42-1 | C8H7BrO2 | 215,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-42-1
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00013531
InChI nøgle CZNGTXVOZOWWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl p-bromobenzoate, 4-bromobenzoic acid methyl ester, p-bromobenzoic acid, methyl ester, unii-ub1ysj5xar, ub1ysj5xar, benzoic acid, p-bromo-, methyl ester, pubchem3962, methyl-4-bromobenzoate, methyl p-bromo benzoate
PubChem CID 12081
IUPAC navn methyl-4-brombenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-bromobenzoate
Navn note 99%
Smeltepunkt 78,0 °C til 81,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CO2CH3
Mængde 25 g
Formel vægt 215.05
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-bromobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.