Få mere at vide
Methyl 4-bromobenzoat, 98+%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Methyl-4-brombenzoat anvendes som udgangsmateriale i syntesen af tre-carbon-broforbundet 5-substitueret furo[2,3-d]pyrimidin og 6-substitueret pyrrolo[2,3-d]pyrimidin og methyl-4-tri-n-butylstannylbenzoat. Det bruges også til at stimulere mikrobiel deklorering af polychlorerede biphenyler. Yderligere anvendes det til fremstilling af stabilt radioioderende reagens til at mærke monoklonale antistoffer til strålebehandling af cancer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-bromobenzoate |
| Smeltepunkt | 77 °C til 81 °C |
| Tæthed | 1.69 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2045132 |
| Merck Index | 14,1408 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 215.05 |
| Procent renhed | ≥98% |