Få mere at vide
Methyl 4-bromobenzoate, 98+%
Artikelnummer. 11412927
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412927 5 g 5g
11422927 25 g 25g
11432927 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15517.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-42-1 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Methyl-4-brombenzoat anvendes som udgangsmateriale i syntesen af 5-substitueret furo[2,3-d]pyrimidin med tre kulstofbroer og 6-substitueret pyrrolo[2,3-d]pyrimidin og methyl-4-tri-n-butylstannylbenzoat. Det bruges også til at stimulere mikrobiel deklorering af polychlorerede biphenyler. Yderligere anvendes det til fremstilling af stabilt radioiodinerende reagens til at mærke monoklonale antistoffer til strålebehandling af cancer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-4-brombenzoat anvendes som udgangsmateriale i syntesen af tre-carbon-broforbundet 5-substitueret furo[2,3-d]pyrimidin og 6-substitueret pyrrolo[2,3-d]pyrimidin og methyl-4-tri-n-butylstannylbenzoat. Det bruges også til at stimulere mikrobiel deklorering af polychlorerede biphenyler. Yderligere anvendes det til fremstilling af stabilt radioioderende reagens til at mærke monoklonale antistoffer til strålebehandling af cancer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-42-1
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD00013531
InChI nøgle CZNGTXVOZOWWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl p-bromobenzoate, 4-bromobenzoic acid methyl ester, p-bromobenzoic acid, methyl ester, unii-ub1ysj5xar, ub1ysj5xar, benzoic acid, p-bromo-, methyl ester, pubchem3962, methyl-4-bromobenzoate, methyl p-bromo benzoate
PubChem CID 12081
IUPAC navn methyl-4-brombenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-bromobenzoate
Smeltepunkt 77°C to 81°C
Tæthed 1.69
Mængde 5 g
Beilstein 2045132
Merck Index 14,1408
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 215.05
Procent renhed ≥98%