Få mere at vide
Methyl 4-bromo-3-methylbenzoat, 97%
Artikelnummer. 11449376
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449376 5 g 5g
11448810 1 g 1g
11459376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19078.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 148547-19-7 | C9H9BrO2 | 229,073 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148547-19-7
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD00673014
InChI nøgle GTZTYNPAPQKIIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromo-3-methylbenzoate, methyl 4-bromo-m-toluate, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-bromo-3-methyl-benzoate, 4-bromo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl-, methyl ester, 2-bromo-5-methoxycarbonyl toluene, 3-methyl-4-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3970
PubChem CID 3294148
IUPAC navn methyl-4-brom-3-methylbenzoat
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
Smeltepunkt 39°C to 44°C
Mængde 5 g
Beilstein 6593534
Formel vægt 229.07
Procent renhed 97%