Få mere at vide
Methyl-4-brom-2-methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342949
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342949 10 g 10g
11332949 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27773.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139102-34-4
Molekylær formel C9H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 245.072
MDL nummer MFCD06797867
InChI nøgle WPGAGRPPDYAZAD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15128242
IUPAC navn methyl-4-brom-2-methoxybenzoat
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)Br)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-bromo-2-methoxybenzoate
Smeltepunkt 32°C to 34°C
Kogepunkt 100°C to 108°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
Synonym methyl4-bromo-2-methoxybenzoate, benzoic acid, 4-bromo-2-methoxy-, methyl ester, 4-bromo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, ablock ab-14-0789, benzoic acid,4-bromo-2-methoxy-, methyl ester, pubchem16069, acmc-209ciq, methyl-4-bromo-2-methoxybenzoate, zerenex e/1100188, 4-bromo-2-methoxybenzoate 98
Formel vægt 245.08
Procent renhed 98%