Få mere at vide
Methyl 4-bromo-2-fluorophenylacetate, 96%
Artikelnummer. 15498998
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498998 250 mg 250mg
15478998 1 g 1g
15488998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62482.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 193290-19-6 | C9H8BrFO2 | 247.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193290-19-6
Molekylær formel C9H8BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 247.06
MDL nummer MFCD20483545
InChI nøgle QBGQCRUYARHQGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetate, methyl 4-bromo-2-fluorophenylacetate, methyl 4-bromo-2-fluorophenyl acetate, methyl 2-4-bromo-2-fluoro-phenyl acetate, 4-bromo-2-fluorophenyl acetic acid methyl ester, 4-bromo-2-fluoro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-bromo-2-fluoro-, methyl ester
PubChem CID 53429406
IUPAC navn methyl-2-(4-brom-2-fluorphenyl)acetat
SMIL COC(=O)CC1=C(F)C=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-bromo-2-fluorophenylacetate
Mængde 250 mg
Formel vægt 247.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof