Få mere at vide
Methyl 4-[beta-(5-Methylpyrazin-2-carboxamido)ethyl] benzen Sulfonamid Carbamat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4O5S/c1-11-9-19-14(10-18-11)15(21)17-8-7-12-3-5-13(6-4-12)26(23,24)20-16(22)25-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3,(H,17,21)(H,20,22) |
| Formel vægt | 378.0998 |