Få mere at vide
Methyl 4-aminosalicylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412337
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15412337 100 g 100g
15422337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045520.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 4136-97-4 | Molekylformel: C8H9NO3 | Molekylvægt: 167,164 g/mol
Methyl 4-aminosalicylat bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4136-97-4
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD00088091
InChI nøgle QQOXBFUTRLDXDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-aminosalicylate, methyl p-aminosalicylate, pas methyl ester, p-aminosalicylic acid methyl ester, methyl 4-amino-2-hydroxybenzenecarboxylate, benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-amino-2-hydroxy-benzoate, salicylic acid, amino-, methyl ester, 4-aminosalicylic acid methyl ester, 4-amino-2-hydroxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 77787
ChEBI CHEBI:35089
IUPAC navn methyl-4-amino-2-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-aminosalicylate
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 167.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver