Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride |
| Smeltepunkt | 234,5 °C til 237,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96,0 til 104 % (Argentometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | NH2CH2C6H4COOCH3 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 201.65 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.