Få mere at vide
Methyl-4-(aminomethyl)benzoathydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366724 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10366724 1 g Glasflaske 1g
10403464 5 g Glasflaske 5g
10254954 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10366724 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396780010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6232-11-7 | C9H11NO2·ClH | 201.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6232-11-7
Molekylær formel C9H11NO2·ClH
Molekylvægt (g/mol) 201.65
MDL nummer MFCD00182671
InChI nøgle GIZCKBSSWNIUMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-aminomethyl benzoate hydrochloride, methyl 4-aminomethylbenzoate hydrochloride, methyl-4-aminomethyl benzoate hydrochloride, methyl 4-aminomethylbenzoate hcl, methyl 4-aminomethyl benzoate, hcl, 4-aminomethyl benzoic acid methyl ester hydrochloride, methyl4-aminomethyl benzoatehydrochloride, methyl 4-aminomethyl-benzoate hydrochloride, 4-aminomethyl benzoic acid methyl ester hcl, 4-aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2729253
IUPAC navn methyl-4-(aminomethyl)benzoat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Smeltepunkt 234.5°C to 237.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.0 to 104% (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH2C6H4COOCH3
Mængde 1 g
Formel vægt 201.65
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.