Få mere at vide
Methyl 4-amino-3-nitrobenzoat, 97%
Artikelnummer. 15447287
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447287 10 g 10g
15437287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34348.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 3987-92-6 | C8H8N2O4 | 196,162 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3987-92-6
Molekylær formel C8H8N2O4
Molekylvægt (g/mol) 196.162
MDL nummer MFCD00017562
InChI nøgle HNTLUEZVPLRQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-3-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 4-amino-3-nitro-, methyl ester, 4-amino-3-nitro-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl-2-nitroaniline, 4-amino-3-nitromethylbenzoate, methyl 3-nitro-4-aminobenzoate, 2-amino-5-methoxycarbonyl nitrobenzene, 3-nitro-4-aminobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-nitrobenzoicacidmethylester, acmc-209j8j
PubChem CID 3941008
IUPAC navn methyl-4-amino-3-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-amino-3-nitrobenzoate
Smeltepunkt 188 °C til 191 °C
Mængde 10 g
Formel vægt 196.16
Procent renhed 97%