Få mere at vide
Methyl 4-amino-3-methylbenzoat, 98 %
Artikelnummer. 15477618
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477618 100 g 100g
15467618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61117.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 18595-14-7 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18595-14-7
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00102230
InChI nøgle ZHIPSMIKSRYZFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-methylbenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-toluic acid methyl ester, methyl 3-methyl-4-aminobenzoate, methyl-4-amino-3-methyl-benzoate, methyl 4-amino-3-methyl-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-methyl-, methyl ester, 4-amino-m-toluic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-methylbenzenecarboxylate, zlchem 944, methyl 4-amino-m-toluate
PubChem CID 2736799
IUPAC navn methyl-4-amino-3-methylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-amino-3-methylbenzoate
Smeltepunkt 116 °C til 120 °C
Mængde 100 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof