Få mere at vide
Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. p-7058305
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11367545
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05687.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 63435-16-5 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoat bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoat bruges som et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63435-16-5
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD00017093
InChI nøgle OCZXDVNSNDITBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-amino-3-hydroxy-benzoate, methyl 4-amino-3-hydroxybenzenecarboxylate, methyl4-amino-3-hydroxybenzoate, pubchem3149, acmc-1b7ml, 2-amino-5-methoxycarbonylphenol, methyl3-hydroxy-4-aminobenzoate, 2-hydroxy 4-carbomethoxy aniline
PubChem CID 7020619
IUPAC navn methyl-4-amino-3-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Mængde 2 g
Beilstein 608716
Formel vægt 167.17
Procent renhed 98%