Få mere at vide
Methyl 4-amino-3-bromobenzoat, 97 %
Artikelnummer. 15431449
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431449 1 g 1g
15441449 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64303.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
CAS: 106896-49-5 | C8H8BrNO2 | 230,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106896-49-5
Molekylær formel C8H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 230.06
MDL nummer MFCD01861385
InChI nøgle AIUWAOALZYWQBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-bromo-benzoic acid methyl ester, methyl4-amino-3-bromobenzoate, 2-bromo-4-methoxycarbonylaniline, benzoic acid, 4-amino-3-bromo-, methyl ester, 4-amino-3-bromobenzoic acid methyl ester, acmc-2098mp, methyl-4-amino-3-bromobenzoate, methyl 4-amino-3-bromo-benzoate, timtec-bb sbb012847, 2-bromo-4-methoxycarbonyl aniline
PubChem CID 1515280
IUPAC navn methyl-4-amino-3-brombenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(N)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
Smeltepunkt 105°C to 109°C
Mængde 1 g
Beilstein 4905039
Formel vægt 230.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof