Få mere at vide
Methyl-4-amino-3-brom-5-nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate |
| Smeltepunkt | 107 °C til 109 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 275.06 |
| Procent renhed | 97% |