Få mere at vide
Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate |
| CAS | 27492-84-8 |
| Smeltepunkt | 154 °C til 157 °C |
| Molekylær formel | C9H11NO3 |
| MDL nummer | MFCD00017202 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | methyl 4-amino-o-anisate, 4-amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, methyl ester, methyl 2-methoxy-4-aminobenzoate, methyl 4-amino-2-methoxy-benzoate |
| InChI nøgle | YUPQMVSYNJQULF-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC(=O)C1=CC=C(N)C=C1OC |
| IUPAC navn | methyl-4-amino-2-methoxybenzoat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-amino-o-anisate