Få mere at vide
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate |
| Smeltepunkt | 154 °C til 157 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 181.19 |
| Procent renhed | 98% |