Få mere at vide
Methyl 4-acetylbenzoat, 99%
Artikelnummer. 11450167
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450167 2 g 2g
11460167 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21626.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 3609-53-8 | C10H10O3 | 178,187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3609-53-8
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.187
MDL nummer MFCD00216474
InChI nøgle QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-acetyl-, methyl ester, unii-3s3d53j4nt, 4-acetylbenzoic acid methyl ester, methyl4-acetylbenzoate, 4-acetyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-acetyl benzoate, pubchem22273, acmc-209ikx, #, ksc497k9b
PubChem CID 137990
IUPAC navn methyl-4-acetylbenzoat
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-acetylbenzoate
Smeltepunkt 92 °C til 95 °C
Mængde 2 g
Formel vægt 178.19
Procent renhed 99%