Få mere at vide
Methyl 4-acetylbenzoate, 98%
Artikelnummer. 10045970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10045970 1 g Glasflaske 1g
10500004 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10045970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424770010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3609-53-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3609-53-8
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00216474
InChI nøgle QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-acetyl-, methyl ester, unii-3s3d53j4nt, 4-acetylbenzoic acid methyl ester, methyl4-acetylbenzoate, 4-acetyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-acetyl benzoate, pubchem22273, acmc-209ikx, #, ksc497k9b
PubChem CID 137990
IUPAC navn methyl-4-acetylbenzoat
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-acetylbenzoate
Smeltepunkt 93.0°C to 95.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OOCC6H4COCH3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible
Formel vægt 178.19
Procent renhed 99+%
Fysisk form Amorft pulver