Få mere at vide
Methyl 4-Acetylamino-5-chloro-2-methoxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30136607
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136607 10 g
30136516 25 g
30009951 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM27507010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4093-31-6
Molekylær formel C11 H12 Cl N O4
Molekylvægt (g/mol) 257.67
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Imp. B (EP)
IUPAC navn Methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Formel vægt 257.0455