Få mere at vide
Methyl 4-Acetylamino-5-chloro-2-methoxybenzoat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 257.0455 |