Få mere at vide
Methyl 4-acetamido-5-bromo-2-methoxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30132711
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30132711 2.5 g 2.5g
17917334 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2750452.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4093-34-9
Molekylær formel C11H12BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 302.12
Synonym 4-Acetamido-5-bromo-o-anisic Acid Methyl Ester, 4-(Acetylamino)-5-bromo-2-methoxy-benzoic Acid Methyl Ester, Bromopride Impurity B
IUPAC navn Methyl 4-acetamido-5-bromo-2-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)c1cc(Br)c(NC(=O)C)cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Acetamido-5-bromo-2-methoxybenzoate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H12BrNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Formel vægt 300.995