Få mere at vide
Methyl 4-acetamido-2-methoxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30135832
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135832 25 g
30009209 5 g
17970585 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM27522025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4093-29-2
Molekylær formel C11 H13 N O4
Molekylvægt (g/mol) 223.23
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide USP Related Compound D, Metoclopramide USP RC D, Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound D, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Metoclopramide Impurity D
IUPAC navn Methyl 4-acetamido-2-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-8-4-5-9(11(14)16-3)10(6-8)15-2/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
Formel vægt 223.0845