Learn More
Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 209.0688 |