Få mere at vide
Methyl-4,6-O-benzyliden-alpha-D-glucopyranosid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11425453
Methyl-4,6-O-benzyliden-alpha-D-glucopyranosid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425453
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11425453
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13418.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3162-96-7 | C14H18O6 | 282.292 g/mol
Methyl-4,6-O-benzyliden-alpha-D-glucopyranosid, bruges som en chiral byggesten og et vigtigt mellemprodukt i fremstillingen af forskellige sukkerarter. Det bruges også som mellemprodukt i kemisk, farmaceutisk mellemprodukt, farmaceutisk forskning og reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 4,6-O-benzyliden-alpha-D-glucopyranosid, bruges som en chiral byggesten og et vigtigt mellemprodukt i fremstillingen af forskellige sukkerarter. Det bruges også som mellemprodukt i kemisk, farmaceutisk mellemprodukt, farmaceutisk forskning og reagens.
Opløselighed Det
er opløseligt i
vand
, acetone, benzen, ethylether Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3162-96-7
Molekylær formel C14H18O6
Molekylvægt (g/mol) 282.292
MDL nummer MFCD00006819
InChI nøgle VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
Synonym 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidene-alpha-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-a-d-glucopyranoside, 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidenehexopyranoside #, zlchem 511, methyl 4,6-o-benzylidene-, a-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene-, glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-, .alpha.-d, .alpha.-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethyleneVis mereVis mindre
PubChem CID 11822086
IUPAC navn (4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-methoxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7,8-diol
SMIL COC1C(C(C2C(O1)COC(O2)C3=CC=CC=C3)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Smeltepunkt 163°C to 166°C
Mængde 25 g
Beilstein 1291458
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation It is soluble in water,acetone,benzene,ethyl ether
Optisk rotation +110° (c=2 in Chloroform)
Formel vægt 282.29
Procent renhed 97%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10241103 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/06/2022 ArtikelnummerA13418.22,A13418.14,A13418.06
Partinummer10232044 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA13418.22,A13418.14,A13418.06
PartinummerS16C012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/08/2020 ArtikelnummerA13418.22,A13418.14,A13418.06
Partinummer10199762 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/08/2020 ArtikelnummerA13418.22,A13418.14,A13418.06
Partinummer10180012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/08/2020 ArtikelnummerA13418.22,A13418.14,A13418.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Methyl-4,6-O-benzyliden-alpha-D-glucopyranosid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >