Få mere at vide
Methyl 4,6-O-benzyliden-alfa-D-glucopyranosid, 97%
Artikelnummer. 11415453
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415453 5 g 5g
11425453 25 g 25g
11435453 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415453 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13418.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3162-96-7 | C14H18O6 | 282,292 g/mol
Methyl-4,6-O-benzyliden-alpha-D-glucopyranosid, bruges som en chiral byggesten og et vigtigt mellemprodukt i fremstillingen af forskellige sukkerarter. Det bruges også som mellemprodukt i kemisk, farmaceutisk mellemprodukt, farmaceutisk forskning og reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 4,6-O-benzyliden-alpha-D-glucopyranosid, bruges som en chiral byggesten og et vigtigt mellemprodukt i fremstillingen af forskellige sukkerarter. Det bruges også som mellemprodukt i kemisk, farmaceutisk mellemprodukt, farmaceutisk forskning og reagens.
Opløselighed Det
er opløseligt i
vand
, acetone, benzen, ethylether Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3162-96-7
Molekylær formel C14H18O6
Molekylvægt (g/mol) 282.292
MDL nummer MFCD00006819
InChI nøgle VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
Synonym 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidene-alpha-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-a-d-glucopyranoside, 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidenehexopyranoside #, zlchem 511, methyl 4,6-o-benzylidene-, a-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene-, glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-, .alpha.-d, .alpha.-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene
PubChem CID 11822086
IUPAC navn (4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-methoxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7,8-diol
SMIL COC1C(C(C2C(O1)COC(O2)C3=CC=CC=C3)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Smeltepunkt 163°C to 166°C
Mængde 5 g
Beilstein 1291458
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation It is soluble in water,acetone,benzene,ethyl ether
Optisk rotation +110° (c=2 in Chloroform)
Formel vægt 282.29
Procent renhed 97%