Få mere at vide
Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoat, 97%
Artikelnummer. 11488810
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488810 250 g 250g
11468810 10 g 10g
11478810 50 g 50g
11445233 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11488810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12836.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 26791-93-5 | C10H11NO6 | 241,199 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26791-93-5
Molekylær formel C10H11NO6
Molekylvægt (g/mol) 241.199
MDL nummer MFCD00007239
InChI nøgle SYYKLKHBZGFKOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-nitroveratrate, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-, methyl ester, 6-nitroveratric acid methyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, methyl ester, methyl 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoate, acmc-1cptq, ksc496m9r, methyl 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoate, methyl 3,4-dimethoxy-6-nitro-benzoate, methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
PubChem CID 117867
IUPAC navn methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoat
SMIL COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Smeltepunkt 142 °C til 144 °C
Mængde 250 g
Beilstein 2381747
Formel vægt 241.2
Procent renhed 97%