Få mere at vide
Methyl 4-[(5-Amino-1-methylindol-3-yl)methyl]-3-methoxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-[(5-Amino-1-methylindol-3-yl)methyl]-3-methoxybenzoate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-21-11-14(16-10-15(20)6-7-17(16)21)8-12-4-5-13(19(22)24-3)9-18(12)23-2/h4-7,9-11H,8,20H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 324.1474 |