Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Kogepunkt | 148°C to 152°C (1.0 mmHg) |
| Flammepunkt | >93°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 88% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.5320 to 1.536 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate, 4-1-hydroxyethyl benzoic acid methyl ester, 4-1-hydroxy-ethyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-1-hydroxyethyl-, methyl ester, acmc-20m5ni, benzoic acid, 4-1s-1-hydroxyethyl-, methyl ester, methyl 4-hydroxyethyl benzoate, methyl4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl-4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate # |
| Vis mere |